Learn More
Thermo Scientific™ Amorce Oligo(dT)18
L’amorce Oligo(dT)18 Thermo Scientific™ est un oligonucléotide synthétique simple brin 18-mer comprenant des extrémités 5’- et 3’-hydroxyles.
Marque: Thermo Scientific™ SO131
50.38 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’amorce Oligo(dT)18 Thermo Scientific™ est un oligonucléotide synthétique simple brin 18-mer comprenant des extrémités 5’- et 3’-hydroxyles.
L’amorce est fournie sous forme de solution aqueuse prête à l’emploi concentrée 20X, à utiliser dans la synthèse d’ADNc.Spécification
Primer | |
18-mer | |
20X | |
60 μl | |
Liquide |
Contient 30 µg d’amorce Oligo(dT)18 à 100 µM. À stocker à -20°C. |
|
Dry Ice | |
Oligo dT | |
Synthèse d’ADNc |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.