Learn More
Ohaus™ Kit de poids OIML F1, certificat NVLAP
Fourni avec un certificat d’accréditation NVLAP et ajusté pour respecter ou dépasser les tolérances OIML F1
419.00€ - 2460.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat accrédité NVLAP |
---|---|
Comprend | Boîtier de protection |
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16622482
|
Ohaus™
80780435 |
500 mg à 1 mg |
419.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16632482
|
Ohaus™
80780437 |
50 g à 1 mg |
785.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16642482
|
Ohaus™
80780438 |
50 g à 1 g |
449.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16652482
|
Ohaus™
80780439 |
100 g à 1 mg |
850.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16662482
|
Ohaus™
80780440 |
100 g à 1 g |
515.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16672482
|
Ohaus™
80780441 |
2 x 200 g à 1 mg |
1010.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16682482
|
Ohaus™
80780442 |
2 x 200 g à 1 g |
655.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16692482
|
Ohaus™
80780445 |
500 g à 1 mg |
1110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16602492
|
Ohaus™
80780446 |
500 g à 1 g |
775.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16612492
|
Ohaus™
80780447 |
1 kg à 1 mg |
1520.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16622492
|
Ohaus™
80780448 |
1 kg à 1 g |
1360.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16632492
|
Ohaus™
80780449 |
2 x 2 kg à 1 mg |
2050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16642492
|
Ohaus™
80780450 |
2 x 2 kg à 1 g |
1960.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16652492
|
Ohaus™
80780453 |
5 kg à 1 mg |
2460.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16662492
|
Ohaus™
80780454 |
5 kg à 1 g |
2340.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le kit de poids de masses allant de 1 gramme à 1 kilogramme sont fabriqués en acier inox avec alliage Troemner 8, qui présente une densité contrôlée de près (8,03 g/cm3), des propriétés magnétiques extrêmement faibles, une bonne stabilité et une résistance à la corrosion
- Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière
- Le certificat d’étalonnage NVLAP est certifié ISO 17025 et reconnu par l’ILAC
- La surface des poids égale ou dépasse les tolérances OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie qui permet de voir facilement les rayures et les matières étrangères sur le poids, pour une meilleure stabilité et longévité
Spécification
Certificat accrédité NVLAP | |
Boîtier de protection |