Learn More
Sartorius™ Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve OIML de classe M1 avec certificat DAkkS
Poids d’étalonnage poli non magnétisable. Le poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve Sartorius™ OIML de classe M1 avec certificat DAkkS est fabriqué en acier inox et fourni dans un boîtier en plastique.
75.50€ - 350.00€
Spécification
Type de produit | Poids à ligne d’épreuve |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage DAkkS |
Classification | OIML Classe M1 |
Matériau | Acier inoxydable |
Densité | 7 850 kg/m3 |
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11393384
|
Sartorius™
YCW315-AC-02 |
1 g |
75.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11333394
|
Sartorius™
YCW325-AC-02 |
2 g |
75.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11373394
|
Sartorius™
YCW355-AC-02 |
5 g |
76.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11313404
|
Sartorius™
YCW415-AC-02 |
10 g |
76.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11353404
|
Sartorius™
YCW425-AC-02 |
20 g |
77.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11393404
|
Sartorius™
YCW455-AC-02 |
50 g |
79.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11373414
|
Sartorius™
YCW525-AC-02 |
200 g |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11313424
|
Sartorius™
YCW555-AC-02 |
500 g |
137.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11353424
|
Sartorius™
|
1 kg |
149.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11393424
|
Sartorius™
YCW625-AC-02 |
2 kg |
200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11333434
|
Sartorius™
YCW655-AC-02 |
5 kg |
350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Non magnétisable
- Fourni dans un boîtier en plastique de qualité supérieure (sauf indication contraire) adapté à une utilisation dans les salles blanches
- Construction en acier inox avec une densité de 7 850 kg/m3
- Conforme à la recommandation internationale OIML R111-1
- Certifié DAkkS
Spécification
Poids à ligne d’épreuve | |
OIML Classe M1 | |
7 850 kg/m3 |
Certificat d’étalonnage DAkkS | |
Acier inoxydable |