Learn More
Sartorius™ Kit de poids à ligne d’épreuve OIML de classe F2 avec certificat DAkkS
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Poids:
1 g à 100 g
1 g à 1 kg
1 g à 5 kg
1 mg à 500 mg
Matériau:
Acier inox spécial
Aluminium (1 à 5 mg), argent nickel (10 à 500 mg)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Valeurs de 1 à 5 mg :
Poids foliaires en aluminium avec une densité de 2 650 kg/m3
Valeurs de 10à 500 mg :
Construction en argent nickel avec une densité de 8 600 kg/m3
Valeurs de 1 g et plus :
Poids à gorge de préhension de construction spéciale polie en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
- Fortement résistant à la corrosion
- Non magnétisable
- Tolérances conformes à OIML R111-1
- Comprend un boîtier de transport en plastique robuste
- Certifié DAkkS
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de poids à ligne d’épreuve |
| Certifications/Conformité | Étalonnage DAkkS |
| Classification | OIML Classe F2 |
| Matériau | Acier inox spécial |
| Poids | 1 g à 5 kg |