Learn More
Ohaus™ Poids OIML de classe F1
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
:
Poids : 2,258 kg
Description
- Fabriquée en acier inoxydable
- Les poids sont accompagnés d’un boîtier de poids
- Conception à corps unique sans cavité d’ajustement
Spécification
Spécification
| Classification | Poids OIML F1 |
| Poids (métrique) | 2,258 kg |