Learn More
Sartorius™ Poids à ligne d’épreuve à gorge de préhension OIML de classe F1 avec certificat DAkkS
Poids d’étalonnage poli non magnétisable. Le poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve Sartorius™ OIML de classe F1 avec certificat DAkkS est fabriqué en acier spécial et fourni dans un boîtier en plastique.
Marque:  Sartorius™ YCW513-AC-02
187.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11383324
  • 192.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Non magnétisable
  • Fourni dans un boîtier en plastique de qualité supérieure (sauf indication contraire) adapté à une utilisation dans les salles blanches
  • Construction spéciale en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
  • Conforme à la recommandation internationale OIML R111-1
  • Certifié DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Poids à ligne d’épreuve
OIML Classe F1
7 950 kg/m3
Certificat d’étalonnage DAkkS
Acier inox spécial
100 g