Learn More
Kern Sohn OIML Class F1 Knob Test Weight
Single test weight constructed of stainless steel.
Marque: Kern Sohn 327-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Knob shape
- Polished stainless steel
Spécification
F1 | |
Acier inoxydable | |
1 g | |
± 0.1 mg |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.