Learn More
Sartorius™ Kit de poids à ligne d’épreuve OIML de classe E2 sans certificat
Inclut les mêmes caractéristiques et propriétés que les poids individuels de cette série, ainsi que les erreurs maximales autorisées correspondantes. Le kit de poids Sartorius™ OIML de classe E2 avec certificat DAkkS est fourni avec des gants, des pinces et des brosses dans un boîtier en plastique de haute qualité
Marque: Sartorius™ YCS31-522-AC-00
1350.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Valeurs de 1 à 5 mg : Poids foliaires en aluminium avec une densité de 2 650 kg/m3Valeurs de 10à 500 mg : Construction en argent nickel avec une densité de 8 600 kg/m3
Valeurs de 1 g et plus : Poids à gorge de préhension de construction spéciale polie en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
- Fortement résistant à la corrosion
- Non magnétisable
- Tolérances conformes à OIML R111-1
- Comprend un boîtier de transport en plastique robuste
Spécification
Kit de poids à ligne d’épreuve | |
Acier inox spécial | |
1 g à 200 g |
OIML Classe E2 | |
7 950 kg/m3 |