Learn More
Sartorius™ Poids foliaire à ligne d’épreuve OIML de classe E2 sans certificat
Fabriqué en aluminium ou argent nickel non magnétisable. Le poids foliaire Sartorius™ OIML de classe E2 sans certificat résiste parfaitement à la corrosion.
Marque:  Sartorius™ YCW2521-AC-00
48.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11323344
  • 50.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les poids milligrammes sont fournis sous forme de poids foliaires
  • Avec des valeurs de masse nominale allant de 1 mg à 5 mg, ils sont fabriqués en aluminium avec une densité de 2 650 kg/m3
  • Les poids avec des valeurs de masse nominale allant de 10 mg à 500 mg sont fabriqués en aluminium avec une densité de 8 600 kg/m3
  • Tolérances conformes à OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Poids à ligne d’épreuve
Argent nickel
500 mg
OIML Classe E2
8 600 kg/m3