Learn More
Sartorius™ Poids foliaire à ligne d’épreuve OIML de classe E2 avec certificat DAkkS
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Poids:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Densité:
2 650 kg/m3
8 600 kg/m3
Matériau:
Aluminium
Argent nickel
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les poids milligrammes sont fournis sous forme de poids foliaires
- Avec des valeurs de masse nominale allant de 1 mg à 5 mg, ils sont fabriqués en aluminium avec une densité de 2 650 kg/m3
- Les poids avec des valeurs de masse nominale allant de 10 mg à 500 mg sont fabriqués en aluminium avec une densité de 8 600 kg/m3
- Tolérances conformes à OIML R111-1
- Certifié DAkkS
Spécification
Spécification
| Type de produit | Poids à ligne d’épreuve |
| Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage DAkkS |
| Classification | OIML Classe E2 |
| Matériau | Argent nickel |
| Densité | 8 600 kg/m3 |
| Poids | 500 mg |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction