Learn More
asecos™ Absorbants pour huiles coussin
Code produit. p-200003745 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
250,00 mm
460 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Code produit. 17856436
Marque: asecos™ 9933
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Hydrophobe, absorption efficace des huiles, les essences etc.
  • Très forte résistance
  • Adapté pour une utilisation fréquente et durable
  • Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
  • Grande capacité d’absorption (jusqu’à 16 fois son poids)
  • Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
  • Épais — pour les grosses fuites ou l’absorption des fl aques
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Heavy-duty Cloth
Type Oil Sorbent Pillow
Longueur (impériale) 9.84 in.
Longueur (métrique) 250.00 mm
Largeur (impériale) 9.84 in.
Largeur (métrique) 250,00 mm
Poids (impériale) 17.64 lb.
Poids (métrique) 8 kg