Learn More
3M™ Rouleau absorbant d’huile, T-150
Click to view available options
Longueur (métrique):
40 m
Conditionnement:
1 rouleau
Description
- À utiliser pour couvrir d’importants déversements ou par précaution dans les zones où d’importants déversements peuvent survenir
- Idéal pour absorber le pétrole dans les zones où de l’eau peut également être présente
- Peut être essoré et réutilisé plusieurs fois
- Coupé pour couvrir de petites zones ou posé en mer libre, sur les rivages ou les courants de rejet
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rouleau absorbant |
| Couleur | Marron |
| Diamètre (métrique) | 480 mm |
| Format | Rouleau |
| À utiliser avec (application) | Absorption/confinement des déversements |
| Longueur (métrique) | 40 m |
| Modèle | T-150 |