Learn More
3M™ Oil Sorbent Boom
A double boom with two, 4 inch scrims encased tubes of particulate sorbent material, secured by a UV resistant netting.
Marque: 3M™ 7000088226
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisé pour couvrir d’importants déversements ou par précaution dans les zones où d’importants déversements peuvent survenir
- Idéal pour absorber le pétrole dans les zones où de l’eau peut également être présente
- Reliez les boudins absorbants par des connecteurs intégrés pour un déploiement sur de grandes surfaces
- Anti-UV pour éviter la détérioration et la désintégration
- Conçu pour une utilisation à long terme dans les fossés, les cours d’eau, les rivières, les lacs, les quais, et les digues
- Économique : l’huile est récupérée et non pas l’eau
- Peut être utilisé à l’extérieur ou dans l’usine
Spécification
Boudin absorbant | |
200 mm | |
5 m |
Marron | |
Sécurité sur le lieu de travail, prévention des déversements | |
T-270 GA |