Learn More
Welch™ Séparateur de brouillard d’huile pour pompe à vide à palettes rotatives à entraînement direct CRVpro
Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
À utiliser avec:
Pompe à palettes
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le séparateur d’huile de sortie élimine les particules d’huile du flux d’échappement, minimisant ainsi la perte d’huile dans l’atmosphère
Spécification
Spécification
| Description | Séparateur de brouillard d’huile de sortie |
| À utiliser avec (application) | Élimine les particules d’huile du flux d’échappement |
| À utiliser avec | Pompe à palettes |