Learn More
Agilent BioTek Objectif à immersion dans l’huile
Objectif à immersion dans l’huile à utiliser avec Cytation et Lionheart
4466.00€ - 9762.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Imagerie |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Cytation et Lionheart |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16502162
![]() |
Agilent BioTek
1450554 |
Apochromatique plan d’huile 40X |
9762.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16572152
![]() |
Agilent BioTek
1450548 |
Objectif fluorite d’huile 60X |
6021.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16582152
![]() |
Agilent BioTek
1450549 |
Fluorite plan d’huile 100X |
4466.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Objectif à immersion dans l’huile à utiliser avec Cytation et LionheartSpécification
Imagerie | |
Cytation et Lionheart |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Agilent BioTek Objectif à immersion dans l’huile