Learn More
Welch Ilmvac™ Oil
Marque:  Welch Ilmvac™ 800122
Code produit. 10385311
  • 28.85€ / 1L
Expédition estimée: 20-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Oil
Pompes à palettes
1 L
Nom du produit
Welch Ilmvac™ Oil > Volume : 1 L