Learn More
OHAUS™ Balances Harvard Trip
Idéale pour les programmes de pesée comparative et l’équilibrage des tubes à centrifuger. Les balances de OHAUS Harvard Trip reposent sur une conception à deux plateaux basée sur le principe traditionnel la balance de Roberval. Elles sont couramment utilisées pour déterminer la différence de masse entre deux objets, plutôt que leur valeur absolue.
Marque: OHAUS™ 80000004
474.29 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pbLes fonctionnalités de base sont les suivantes :/b/pulliMasses coulissantes intégrées/liliAmortissement magnétique/liliPlateau de pesée en acier inoxydable/li/ulbSpécifications/bulliTaille du plateau : 6 po de diamètre (15,2cm)/liliPrécision affichage : 0,1g/liliCapacité : 70,54 oz. (2000 g)/liliFléau supérieur : 10 times; 0,1 g/liliFléau inférieur (à l’exception du modèle à fléau unique) : 200 times; 10g/li/ulInformations sur la commande
La pesée jusqu’à 2000 g peut être obtenue à l’aide d’un jeu de poids de calibrage (S40214A, S40215A).
Prestations de service
Cinq ans
Spécification
6 po | |
9,44 in | |
5,9 in | |
15 cm | |
160,000 mm | |
1550-SD | |
5,51 in | |
5 ans | |
4,4 lb, 2 kg | |
Balance mécanique, 1550-SD | |
Balance à double faisceau Harvard |
15,2 cm | |
10 x 0,1 g (faisceau supérieur), 200 x 10 g (faisceau inférieur) | |
240,00 mm | |
6,29 in | |
Double faisceau, capacité de 2000 g avec plaque en acier inox pour kit de poids en option | |
Acier inoxydable | |
140,00 mm | |
Harvard Triptrade; | |
0,100000 g | |
Anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), russe, espagnol (MX) |