Learn More
OHAUS™ Balances Harvard Trip
Idéales pour la pesée comparative. Les balances OHAUS Harvard Trip avec un vaste choix de modèles à fléau simple ou double offrent de nombreuses années de pesée comparative sans entretien à l’aide d’un étalon connu.
505.00€
Spécification
Diamètre (impérial) du bac externe | 6 po |
---|---|
Diamètre (métrique) du bac externe | 15,2 cm |
Profondeur (impériale) | 7 in |
Profondeur (impériale) du bac | 5,9 in |
Profondeur (métrique) | 22,8 cm |
Code produit | Marque | Étalonnage | Modèle | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Étalonnage | Modèle | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10251012
|
OHAUS™
80000003 |
10 x 0,1 g (faisceau supérieur) | 1450-SD | Balance monofaisceau Harvard |
505.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Capacité de 2000 g, précision de lecture de 0,1 g et un plateau en acier inoxydable de 6 po (15,2 cm) de diamètre x 0,75 po (1,9 cm) de profondeur ou de 6 po de diamètre (15,2 cm)
- Fléaux inclinés avec poids à lecture centrale pour une excellente visibilité des résultats ; poids coulissant et rotatif pour un réglage précis
- Amortissement magnétique pour ralentir les oscillations et accélérer les pesées
- Le compensateur de réglage du zéro garantit la précision et la reproductibilité
- Équipée pour une pesée par gravité spécifique
- Couteaux de précision, roulements à alignement automatique à revêtement, fléau d’extrémité en alliage d’aluminium à renforcement transversal et goupilles de contrôle elliptiques
- Balances à fléau unique graduées par incréments de 0,1 g ; fléaux doubles à incréments de 0,1 et 10 g
Service Plan
Contrat d’entretien disponible.
Spécification
6 po | |
7 in | |
22,8 cm | |
9,5 in | |
Acier inoxydable | |
35,5 cm | |
4,4 lb, 2 kg |
15,2 cm | |
5,9 in | |
15 cm | |
24,1 cm | |
14 in | |
5 ans |