Learn More
OHAUS™ Balances de précision série Explorer™
Code produit. 11830123 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
EX10201
EX10202
EX1103, avec paravent
EX2202
EX223, avec paravent
EX4202
EX423, avec paravent
EX6201
EX6202
EX623, avec paravent
Capacité:
220 g
420 g
620 g
1,1 kg
2,2 kg
4,2 kg
6,2 kg
10,2 kg
Précision affichage:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
Temps de stabilisation:
<1 sec
<1,5 sec
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11830123
Marque: OHAUS™ 83021357
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Adaptateur secteur de commutation avec types de têtes enfichables multiples pour une utilisation polyvalente, plateau de pesée et support de plateau, manuel d’utilisation multilingue avec guide de démarrage rapide, couvercle de protection (en option)
Les nouvelles balances Explorer offrent une qualité et une fiabilité inégalées. Les balances de précision OHAUS de série Explorer offrent un temps de stabilisation plus rapide qui améliore l’efficacité opérationnelle, augmente le débit et améliore la productivité.
pbPerformances optimales/b/pulliUn temps de stabilisation plus rapide améliore l’efficacité opérationnelle, augmente le débit et améliore la productivité/liliDes spécifications de linéarité et de répétabilité optimisées garantissent des résultats précis et reproductibles/liliUn filtrage de vibrations supérieur assure la stabilité de la balance dans les environnements instables/liliLe système d’étalonnage AutoCaltrade; entièrement automatique étalonne le système lorsqu’il détecte un changement de température suffisant pour affecter la précision de la pesée, ou toutes les 11 heures ; les masses externes ne sont pas requises/liliQuatre capteurs sans contact pour l’impression, la tare, l’étalonnage et d’autres fonctions sélectionnables sans toucher l’appareil, ce qui permet d’empêcher la contamination et le transfert de résidus, ainsi que d’améliorer l’efficacité de la pesée/liliLes capteurs peuvent être configurés pour les opérations à distance/li/ulbLogiciel graphique intuitif SmarTexttrade;/bulliÉcran TFT haute résolution, 5,7 po (145 mm)/liliÉcran tactile résistif/lili14 applications personnalisables intégrées Capacité de poids minimum avec fonction d’avertissement visuel/liliClavier QWERTY et pavé numérique pour saisir rapidement les données de BPL/BPF ainsi que d’autres données/liliGestionnaire d’utilisateurs avec fonction d’administrateur/liliLa fonction de commande RS232 (19-193-26) alternative permet d’adapter la balance au logiciel d’acquisition de données existant/liliEntrée externe pour le zéro, la tare ou l’impression à l’aide d’un accessoire de pédale externe (19-193-28)/liliRétroaction sonore/visuelle en cas de pression sur les boutons ainsi que pour vérifier l’état de pesée/li/ulbInterface utilisateur intuitive/bulliIndicateur de niveau lumineux facile à visualiser à l’avant de la balance/liliDes molettes ajustables et faciles à utiliser permettent de régler la balance/liliL’écran d’aide identifie les molettes à ajuster Fonction de transfert de données pour l’export direct des données vers Microsofttrade; Exceltrade;/liliLes messages d’instructions guide les utilisateurs tout au long du processus de pesée/liliLe menu d’information affiche les fonctions de la balance disponibles pour l’utilisateur/liliJusqu’à 11 langues de fonctionnement disponibles/li/ulpbUne conception pratique/b/pulliAffichage couleur réglable pour une visualisation optimisée ; se sépare du socle de pesée pour un espace de travail flexible/liliAccès facile aux ports USB et RS232 standard (troisième port disponible en option)/liliLa sortie de câble à gauche et à droite permet une installation personnalisée/liliLe dispositif de protection anti-basculement sans cadre assure un accès dégagé/liliEntrée latérale de 6,3 x 9,4 po (160 x 240 mm) pour le placement et le retrait des grands éléments/liliLe verre antistatique permet de dissiper les charges statiques qui peuvent affecter les résultats/liliLes portes latérales montées sur les roulements supérieurs empêchent tout blocage/liliPanneaux en verre amovibles et fond en acier inoxydable pour un nettoyage aisé/liliMontage sur tour et mural possibles pour une installation modulaire/liliLa conception du socle QuadraStancetrade; est dotée de quatre molettes réglables pour une stabilité supérieure/liliBoîtier au fond métallique robuste moulé sous pression/liliSystème de stockage des câbles/li/ulullibPesée/b : déterminer le poids des articles dans l’unité de mesure sélectionnée ; la fonction de poids minimum est également disponible/liliPesée en pourcentage : mesure le poids d’un échantillon et l’affiche en pourcentage par rapport à un poids de référence préétabli/lilibPesée dynamique/b : peser une charge instable ; la balance mesure un poids moyen sur une période définie/lilibTotalisation/b : mesure le poids cumulé de plusieurs éléments, le total cumulé pouvant dépasser la capacité de la balance/lilibPesée différentielle/b : conserve le poids de l’échantillon et calcule la différence entre les poids initiaux et les poids finaux/lilibMaintien du pic/b : mesure et conserve le poids le plus élevé d’une série ; les poids stables et instables peuvent être mesurés/lilibComptage de pièces/b : compte les échantillons d’un poids uniforme ; choisissez Comptage standard, Comptage de contrôle ou Comptage de remplissage/lilibRéglage de pipette/b : vérifie les valeurs de la pipette par analyse de poids, avec une table de densité d’eau intégrée/lilibPesée de contrôle/b : compare le poids d’un échantillon aux limites cibles ; choisissez Standard, Poids nominal ou Pourcentage nominal/lilibRemplissage/b : remplir un récipient jusqu’à un poids cible ; la barre de progression affiche l’état de remplissage/lilibFormulation/b : pour le compoundage et la préparation de recettes ; peut prendre en compte de 2 à 99 composants/lilibDétermination de la densité/b : déterminer la densité des solides plus denses que l’eau, les solides moins denses que l’eau, les liquides ou les matériaux poreux/lilibCoût des ingrédients/b : déterminer le coût de la formule ou de la recette en fonction du rapport coût/quantité connu des composants ou des ingrédients/lilibSQC/b : surveiller et/ou contrôler les processus afin d’éliminer tout sous-remplissage ou sur-remplissage/li/ul
Informations sur la commande
Accessoires en option
  • Montage sur tour pour l’écran
  • Câble de rallonge pour terminal
  • Kit de détermination de la densité
  • Kit de pare-vent (balances de 0,01 g et 0,1 g)
  • Dispositif de sécurité - 01
  • Câble d’interface, USB (de type A à B)
  • Kit second RS232
  • Kit Ethernet
  • Kit de pédale de commande
  • Imprimante thermique compacte
  • Imprimante compacte à matrice de points
  • Câble d’imprimante RS232 et adaptateur
  • Câble RS232, PC 25 broches
  • Câble RS232, PC 9 broches
Certifications
CE, FCC, Industry Canada, cULus, cCSAus, NRTL ; C Tick ; système CB
Garantie
Deux ans (États-Unis et Canada)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Interface d’automatisation Écran tactile avec clavier virtuel QWERTY et numérique
Certifications/Conformité CE, FCC, cULus, CCSAUS, NRTL, C Tick, système CB
Type de connexion RS-232, USB
Capacité 4,2 kg
Type d’affichage TFT
Précision affichage 0,01 g
Format Gramme, milligramme, kilogramme, carat, once, troy ounc
Comprend Adaptateur secteur à commutation avec tête à fiches multiples
Mise à niveau Automatique
Linéarité ±0,02 g
Matériau Plastique ABS, acier inoxydable, verre
Modèle EX4202
Reproductibilité ±0,01 g
Temps de stabilisation <1 sec
Plage de températures (impériale) 50°F à 86°F
Plage de températures (métrique) 10 °C à 30 °C
Type Balance de précision, avec anneau paravent
Garantie 2 ans
Largeur (impériale) 7,7 in
Largeur (impériale) du bac 7,5 in
Largeur (métrique) 19,5 cm
Largeur (métrique) du bac 19 cm
Hauteur (impériale) 3,5 in
Hauteur (métrique) 9 cm
Profondeur (impériale) 6 in
Profondeur (impériale) du bac 7,9 in
Profondeur (métrique) 15,4 cm
Profondeur (métrique) du bac 20 cm
Poids (impériale) 9,4 lb
Poids (métrique) 4,3 kg
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Ampérage 0,6 A
Fréquence 50/60 Hz