Learn More
OHAUS™ Balances de paillasse Defender 5000 à base rectangulaire
Échelle portative pour l’expédition et l’inventaire.
Spécification
| Interface d’automatisation | RS-232 et entrée externe intégrés / RS-422/485 en option / relais CA en option / en option Relais CC / deuxième RS-232 en option |
|---|---|
| Étalonnage | 1 kg/lb à 100 % |
| Certifications/Conformité | EN60950, EN61326, FCC, CE, UL |
| Comprend | Alimentation à commutation universelle (100/240 VCA, 50/60 Hz). |
| Alimentation électrique | 100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz |
Requires: Six alkaline C batteries. (Rechargeable NiMH batteries optional.)
Description
Idéales pour la pesée de routine, l’expédition et les applications de base (notamment le comptage de pièces, la pesée de contrôle, la pesée en pourcentage, la pesée dynamique) et le maintien de l’affichage pour la pesée de grands ensembles. Lecture précise à 0.005 lb (0.002 kg) près.
- Précâblées et entièrement montées
- Réglées et étalonnées en usine
- Écran LCD rétroéclairé de 1 po (2.5 cm), réglable et facile à lire, avec trois voyants pour pesée de contrôle
- Incluent une plateforme en acier inox avec des pieds de nivellement et un niveau à bulle, indicateur sur la colonne de montage et indicateur T51P avec alimentation et cordon
- Cinq unités de pesage sélectionnables par l’utilisateur (g, kg, lb, oz, lb:oz) et unité personnalisée définie par l’utilisateur
- Fonction pesée nette / brute / de tare
- Le minuteur à arrêt automatique évite le déchargement des piles
- Interface bidirectionnelle RS-232-C
- Fonctionnent avec des piles ou sur secteur
Service Plan
Service agreement available.
Certifications
CE marked; UL listed; CSA listed.
Spécification
| RS-232 et entrée externe intégrés / RS-422/485 en option / relais CA en option / en option Relais CC / deuxième RS-232 en option | |
| EN60950, EN61326, FCC, CE, UL | |
| 100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz | |
| 50 à 60 Hz | |
| en 2 secondes | |
| -10 à 40°C | |
| Platform (LxW): 55.0 x 42.9cm (21.7 x 16.5 in.) |
| 1 kg/lb à 100 % | |
| Alimentation à commutation universelle (100/240 VCA, 50/60 Hz). | |
| Gramme, kilogramme, once, livre, tonne métrique, unité personnalisée | |
| Plastique ABS, acier inox, aluminium | |
| 14 à 104°F | |
| 100 à 240 V |