Learn More
OHAUS™ Accessoires pour imprimante de balance CBM910 Impact
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Type:
Rouleau de papier
Ruban encreur
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation avec les balances EX125D, EX125, EX225D, EX225D/AD, EX225/AD
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Balance Carat plus |
| Type | Ruban encreur |