Learn More
OHAUS™ Kit de câble pour imprimante thermique compacte
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
:
Kit de câble RS232 et d’adaptateur pour imprimante thermique 80251992 pour balances
Description
- Le câble RS232 et l’adaptateur permettent de connecter les imprimantes thermiques compactes aux balances
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Imprimante thermique pour Explorer, Voyager, MB20 |