Learn More
ODF3 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 25097-1-AP-150UL
Code produit. 16853635
  • 410.00€ / 150µL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Outer dense fibers are filamentous structures located on the outside of the axoneme in the midpiece and principal piece of the mammalian sperm tail. May help to maintain the passive elastic structures and elastic recoil of the sperm tail.
Specifica
Specifica
ODF3
Polyclonal
Unconjugated
ODF3
hSHIPPO, ODF3, Outer dense fiber protein 3, SHIPPO1, Sperm tail protein SHIPPO 1, TISP50
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
113746, 365387
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.28 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q96PU9
Odf3
ODF3 Fusion Protein Ag18734
150 μL
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato