Learn More
Implen™ OD600 DiluPhotometer™
Petit instrument , facile à utiliser pour déterminer la densité cellulaire et des dosages Bradford dans les longueurs d’onde allant de 590 à 610 nm.
Marque: Implen™ OD600
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Petit spectrophotomètre portatif
- Détermination rapide et facile de la densité cellulaire et 600 nm
- Quantification des protéines avec le dosage des protéines Bradford
- Longueur d’ondes de fonctionnement : De 590 à 610 nm
- Chargeur de batterie inclus
Spécification
±0,05 A (à 1 A à l’aide de filtres à densité neutre) | |
8,5 mm | |
Semi micro, macro cuves (10 mm) ou tibes ronds (14 à 16 mm) | |
LCD personnalisé | |
Français | |
40 nm | |
110/220 V | |
Adaptateur d’alimentation externe (110/220 V, 50/60 Hz) ou batterie NiMH rechargeable interne | |
Câbles, manuel d’utilisation | |
Densité optique : 0,3 A à 1,99 A | |
1 | |
Non | |
20 nm |
0,3 A à 1,99 A | |
RS232, USB | |
LED | |
180 x 150 x 60 mm | |
LED | |
Photomètre portatif | |
De 590 à 610 nm | |
Dosages Bradford, taux de croissance bactérienne, dosages de protéines colorimétriques | |
6 boutons : Alimentation, vierge, échantillon, mémoire, réinitialisation, rappel / impression | |
3 s | |
LED | |
24 mois |
Usage exclusivement réservé à la recherche