Learn More
Sulfate d’octyle, sel de sodium, 99 %, qualité HPLC , Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11985151
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour la chromatographie par appariement d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-31-4
Formule moléculaire C8H15Na·H2SO4
Poids moléculaire (g/mol) 232.28
Clé InChI WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium octyl sulfate, sodium n-octyl sulfate, sodium octyl sulphate, sipex ols, cycloryl os, duponol 80, sodium capryl sulfate, octyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctyl ester, sodium salt, octyl sulfate sodium salt
CID PubChem 2735107
Nom IUPAC Sodium ;octyl sulfate
SMILES CCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Octyl sulfate, sodium salt
Absorbance (5% aq. soln.) (1cm cell), (5% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.02 max. at 250nm
Point de fusion 210.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 2% (105°C) (vacuum/P2O5) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 1% max. Alkyl sulphate homologues (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7OSO3Na
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité (25% in water at 25°C) Clear colorless
Poids de la formule 232.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre grossière