Learn More
Macherey-Nagel™ Phase octyl Polygosil™ C8
Marque:  Macherey-Nagel™ 711310.100
Code produit. 10347961
  • 1705.00€ / 100g
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
7 μm
Colonnes HPLC
Phases C8 Polygosil
60 Å
100 g