Learn More
Acide octanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Octanoic acid |
Acidité | 385 to 393mg KOH/g |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 16.0°C to 16.5°C |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 0.9100g/mL |
Point d’ébullition | 238.0°C |
Point d’éclair | 110°C |
Spectre IR | Authentique |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Octanoic acid
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.