Learn More
Acide octanoïque, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
25 mL
2500 mL
500 mL
Description
Octanoic acid is used in the production of esters, which finds application in perfumery and also dyes manufacture. It is used as a food contact surface sanitizer in commercial food handling, as a dietary supplement and as disinfectant in health care facilities, recreational facilities, livestock premises and industrial facilities. Its acid chloride is used in the synthesis of perfluorooctanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide octanoïque est utilisé dans la production d’esters, qui trouve son application dans la fabrication de parfums et de colorants. Il est utilisé comme désinfectant de surfaces en contact avec les denrées alimentaires dans la manipulation des aliments commerciaux, comme complément alimentaire et comme désinfectant dans les établissements de soins de santé, les installations récréatives, les locaux d’élevage de bétail et les installations industrielles. Son chlorure acide est utilisé dans la synthèse de l’acide perfluorooctanoïque.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, du chloroforme, de l’éther, du disulfure de carbone, de l’éther de pétrole et de l’acétonitrile. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
L’acide octanoïque est utilisé dans la production d’esters, qui trouve son application dans la fabrication de parfums et de colorants. Il est utilisé comme désinfectant de surfaces en contact avec les denrées alimentaires dans la manipulation des aliments commerciaux, comme complément alimentaire et comme désinfectant dans les établissements de soins de santé, les installations récréatives, les locaux d’élevage de bétail et les installations industrielles. Son chlorure acide est utilisé dans la synthèse de l’acide perfluorooctanoïque.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, du chloroforme, de l’éther, du disulfure de carbone, de l’éther de pétrole et de l’acétonitrile. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Octanoic acid |
Point de fusion | 16°C to 17°C |
Densité | 0.91 |
pH | 4 |
Point d’ébullition | 236°C to 238°C |
Point d’éclair | 132°C (269°F) |
Plage de pourcentage du dosage | >98% |
Odeur | Rancid |
Formule linéaire | CH3(CH2)6CO2H |
Indice de réfraction | 1.4275 |