Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation octaédral en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
13mm
15mm
22 mm
25mm
41 mm
51mm
75 mm
Diamètre (métrique):
3mm
8mm
8 mm
13 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| Diamètre (impériale) | 0,125 in |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Longueur (impériale) | 0,5 in |
| Diamètre (métrique) | 3mm |
| Longueur (métrique) | 13mm |
| Quantité | 10/boîte |
| Afficher plus |