Learn More
Octadécyltriméthoxysilane, 90 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758597
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
3069-42-9
C21H46O3Si
374.69
MFCD00043060
SLYCYWCVSGPDFR-UHFFFAOYSA-N
octadecyltrimethoxysilane, trimethoxy octadecyl silane, n-octadecyltrimethoxysilane, stearyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctadecyl, octadecyl-trimethoxysilane, acmc-209hi7, ksc491g4l, trimethoxy octadecyl silane, technical grade
76486
triméthoxy(octadécyl)silane
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
3069-42-9
C21H46O3Si
374.69
MFCD00043060
SLYCYWCVSGPDFR-UHFFFAOYSA-N
octadecyltrimethoxysilane, trimethoxy octadecyl silane, n-octadecyltrimethoxysilane, stearyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctadecyl, octadecyl-trimethoxysilane, acmc-209hi7, ksc491g4l, trimethoxy octadecyl silane, technical grade
76486
triméthoxy(octadécyl)silane
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Octadecyltrimethoxysilane
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 13°C to 17°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 170°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair 139°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. Total octadecyltrimethoxysilanes (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)17Si(OCH3)3
Indice de réfraction 1.4380 to 1.44
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble (reacts)
Poids de la formule 374.69
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide