Learn More
Octadécylamine, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10483045
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-30-1
Formule moléculaire C18H39N
Poids moléculaire (g/mol) 269.52
Numéro MDL MFCD00008159
Clé InChI REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm
CID PubChem 15793
ChEBI CHEBI:63866
Nom IUPAC octadecan-1-amine
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Octadecylamine
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 50.0°C to 60.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 232.0°C (32.0 mmHg)
Point d’éclair 148°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire CH3(CH2)17NH2
Quantité 5 kg
Beilstein 04, IV, 825
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
Viscosité 4.17 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 269.51
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Amine primaire (MW 269) :>98 %, sec.+ amine tert. (MW 521) :< 2 %
Forme physique Prills
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Octadecylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.