Learn More
Macherey-Nagel™ C18 en phase octadécyle Polygosil™
Marque: Macherey-Nagel™ 711992.100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
7 μm | |
Colonnes HPLC | |
Phases C18 Polygosil |
1 000 A | |
100 g |