Learn More
Macherey-Nagel™ C18 en phase octadécyle Polygosil™
Marque:  Macherey-Nagel™ 711350.100
Code produit. 10104601
  • 1550.00€ / 100g
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
10 μm
Colonnes HPLC
Phases C18 Polygosil
60 Å
100 g