Learn More
Macherey-Nagel™ C18 en phase octadécyle Polygosil™
Marque:  Macherey-Nagel™ 711580.10
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10022681
  • 174.00€ / 10g
Expédition estimée: 03-10-2024
Spécification
10 μm
Colonnes HPLC
Phases C18 Polygosil
100 A
10 g