Learn More
Notrax Oct-O-Mat™ Brushes, Polybag
Oct-O-Mat™ Brush inserts for the Oct-O-Mat provide further scraping action.
14.00€
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17722218
|
Notrax
564B0000BL |
Noir |
14.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17732218
|
Notrax
564B0000BU |
Bleu |
14.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17742218
|
Notrax
564B0000GN |
Vert |
14.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17752218
|
Notrax
564B0000GY |
Gris |
14.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17762218
|
Notrax
564B0000RD |
Rouge |
14.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17772218
|
Notrax
564B0000YL |
Jaune |
14.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Brush inserts for the Oct-O-Mat provide further scraping action.
- Available in 6 colors.
- Packs of 10.
Spécification
PVC | |
Tapis industriel et commercial |