Learn More
Notrax Tapis d’entrée en caoutchouc d’extérieur stylé Oct-O-Flex Beveled™
Code produit. p-7227273
Click to view available options
Dimensions (L x l):
90 x 70 cm
150 x 90 cm
180 x 120 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17762238
Marque: Notrax 599B7090OB
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le tapis en caoutchouc d’extérieur Beveled™ Oct-O-Flex est réputé pour sa conception d’anneau octogonal avec de petits trous de drainage et une surface lisse rendant ce tapis de nouvelle génération conforme aux règlements de l’UE relatifs aux accès aux bâtiments publics et idéal pour l’accès par les équipements à roues.
  • Le tapis en caoutchouc d’extérieur Beveled™ Oct-O-Flex est réputé pour sa conception d’anneau octogonal avec de petits trous de drainage et une surface lisse rendant ce tapis de nouvelle génération conforme aux règlements de l’UE relatifs aux accès aux bâtiments publics et idéal pour l’accès par les équipements à roues (chariots, fauteuils roulants, valises, etc.)
  • Les bordures moulées des quatre côtés sont biseautées pour faciliter l’accès au tapis et empêcher le trébuchement
  • Fabriqués à partir d’un composé en caoutchouc durable qui résiste au passage intensif de piétons, les tapis Oct-O-Flex™ sont faciles à nettoyer et pratiquement étanches
  • L’Oct-O-Flex Beveled™ présente une excellente adhérence et s’adapte à n’importe quelle surface ; les picots surélevés sous la semelle permettent à l’eau de s’écouler facilement, en gardant la surface propre et sèche
Spécification
Dimensions (L x l) 90 x 70 cm
Couleur Noir
Longueur (impériale) 35 in
Longueur (métrique) 90 cm
Matériau Caoutchouc naturel
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 70 cm