Learn More
Oct-1-ène, pur, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Spécification
CAS | 111-66-0 |
Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
Quantité | 100 mL |
Formule moléculaire | C8H16 |
Numéro MDL | 9548 |
Clé InChI | KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCCCCCC=C |
Nom IUPAC | oct-1-ène |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.216 |
CID PubChem | 8125 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Octene
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.