Learn More
Ochratoxine A-(phényl-d5)Lösung, Honeywell Fluka™
50 μg/ml dans de l’acétonitrile, étalon analytique, matériau de référence
Marque: Honeywell Fluka R1324-2ML
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
75-05-8, 666236-28-8 | |
2 mL | |
6°C | |
Liquide | |
Étalon analytique |
Bouteille en verre | |
0.78 g/cm3 | |
MYCOTOXINES | |
82°C |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ochratoxine A-(phényl-d5)Lösung, Honeywell Fluka™ > 2 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu