Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en nitrile bleus Oceanic™ série 48-913
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Description
- Structure en maille
- Revêtement en jersey de coton
- Finition trempée aux 3/4
- Manchette de sécurité
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Nitrile |
| Certifications/Conformité | Marquage CE, EN 388 :4111 |
| Matériau de la manchette | Nitrile |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Blue |
| Finition externe | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Cotton |
| Type de produit | Gants de poids moyen |
| Afficher plus |