Learn More
Zeiss™ Objectifs N-Achroplan
Conçus pour la microscopie de routine à lumière transmise et la microscopie à épifluorescence avec excitation de la lumière visible. Les objectifs N-Achroplan sont robustes et fiables, parfaits pour la photomicrographie en microscopie de routine.
Marque: Zeiss™ 420970-9900-000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Excellente planéité des images sur des diamètres de champ de visualisation de 23 mm
- Idéale pour la photomicrographie en microscopie de routine
- Excellente planéité du champ
- Solution hautement recommandable pour la documentation d’images en pathologie
- Convient parfaitement à la microphotographie
- Disponible en diverses versions pour une large gamme d’applications
- Les techniques de contraste possibles incluent le champ clair et le contraste de phase à lumière transmise et la fluorescence avec excitation dans la plage visible
Collier de correction mécanique pour :
- Correction de l’épaisseur de la lame porte-objet
- Immersion différente
- Température différente
- Réglage d’un diaphragme à iris
Spécification
Objectif | |
50X | |
1 de chaque |