Learn More
Zeiss™ Objectifs N-Achroplan
Conçus pour la microscopie de routine à lumière transmise et la microscopie à épifluorescence avec excitation de la lumière visible. Les objectifs N-Achroplan sont robustes et fiables, parfaits pour la photomicrographie en microscopie de routine.
Marque:  Zeiss™ 420941-9911-000
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12380150
  • 928.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Excellente planéité des images sur des diamètres de champ de visualisation de 23 mm
  • Idéale pour la photomicrographie en microscopie de routine
  • Excellente planéité du champ
  • Solution hautement recommandable pour la documentation d’images en pathologie
  • Convient parfaitement à la microphotographie
  • Disponible en diverses versions pour une large gamme d’applications
  • Les techniques de contraste possibles incluent le champ clair et le contraste de phase à lumière transmise et la fluorescence avec excitation dans la plage visible
Collier de correction mécanique pour :
  • Correction de l’épaisseur de la lame porte-objet
  • Immersion différente
  • Température différente
  • Réglage d’un diaphragme à iris
Spécification
Spécification
Objectif
10X
1 de chaque