Learn More
Oakton™ Grand écran étanche Oakton™ pHTestr™ 30
Sa conception compacte et polyvalente convient au travail sur le terrain comme en laboratoire.
Marque: Oakton™ 35634-30
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Includes: L’ensemble Instrument de mesure uniquement comprend un instrument de mesure, une électrode, quatre piles de 1,5 V, des instructions. L’ensemble Kit de mesure comprend un instrument de mesure, une électrode, deux tampons pH pour 4,01, 7,00 et 10,00 respectivement, ainsi qu’une solution de rinçage dans des sachets à usage unique, une cuve à échantillons, des piles, des instructions et une mallette de transport en plastique rigide
Description
- Affichage simultané du pH et de la température
- La mesure de la température va de 0,0°C à 50,0°C
- Convient pour la plupart des procédures de test ASTM et EPA
- Basé sur un microprocesseur, avec des mesures précises du pH à 0,01
- L’électrode à jonction double remplaçable (S65290 ou NC9830226) est recouverte d’un gel de référence supplémentaire pour une durée de vie plus longue
- Compensation automatique de la température
- Étalonnage à trois points par bouton-poussoir
- Reconnaissance automatique du tampon : ensembles de tampons sélectionnables
- Fonction de mise en attente ; arrêt automatique ; messages d’erreur
- Étanche à l’eau et à la poussière et il flotte (conforme aux normes IP67)
Informations sur la commande
Informations de commande: Dimensions de l’instrument de mesure : 6-1/2 po de H x 1-1/2 po de dia. (16,5 x 3,8 cm). Poids d’expédition (instrument de mesure uniquement) : 4,5 oz (125 g).
Prestations de service
Garantie de un an.
Spécification
±0,01 | |
Instrument de mesure, électrode, quatre piles 1,5 V, instructions | |
–1 à 15 | |
1 à 3 | |
LCD | |
IP 67 | |
± 0,1 pH | |
pH -1 à 15 | |
0 à 50deg;C | |
1,5 in |
± 1°C | |
Fonction Hold, arrêt automatique, messages d’erreur, étanche à l’eau, à la poussière et flottant | |
0,01 | |
0,1deg;C | |
États-Unis, NIST | |
1 an | |
0,1 pH | |
32,0 à 122,0 ºF | |
16,5cm | |
3,8 cm |