Learn More
Oakton™ Testeur de pH/Cond/TDS/salinité de poche étanche Testr PCTS 50
Parfait pour l’utilisation de l’eau, des eaux usées, des laboratoires ou des usines, ces testeurs multiparamètres disposent d’électrodes de pH à longue durée de vie avec une large gamme de compatibilité des échantillons. Idéal pour les tests de pH, de conductivité, de TDS, de salinité et de température.
Marque:  Oakton™ 35634-35
Code produit. 15949511
  • 301.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Mallette de stockage en plastique de protection, cordon et piles.
Description
Description
  • Combinez les capacités de mesure de trois testeurs dans une unité de poche pratique
  • Étalonnage du pH jusqu’à 3 points avec reconnaissance automatique du tampon NIST ou USA
  • La conductivité, les TDS et la salinité présentent une gamme automatique basée sur la concentration de votre échantillon
  • Le bouchon étanche repensé fonctionne comme une coupelle d’échantillonnage / d’étalonnage, une coupelle d’hydratation et une base de stabilisation pour tenir l’instrument de mesure à la verticale
Prestations de service
1 an
Spécification
Spécification
±1 % de la pleine échelle
±1 % de la pleine échelle
> 150 heures
Jusqu’à 3 points
1
IP 67
0 à 20,00 mS
0 à 10,00 ppt
0,01
Tests de qualité de l’eau, production de tampons et de réactifs, électrochimie
Membrane
Mémorise les données
Sonde multiparamètres intégrée
0,1 μS, 1 μS ; 0,01 mS
Indicateur Checkmark
Automatique
5°C à 45°C
0,1°F/°C
± 0,01
Oui
Alcaline AAA (4)
3
Graphiques, matrice à points 80 x 100 pixels
pH, conductivité, TDS, salinité, température, Conductvity, TDS, Salinity, Temperature
-1 à 15
0 à 10,00 ppt
0°C à 60°C
Mallette de stockage en plastique de protection, cordon et 4 piles AAA.
Français
Série 50
Salinité :0,10 ppt
0,1 ppm, 1 ppm, 0,01 ppt
±0.9°F (0.5°C) de 32 à 122°F (0 à 50°C) ; ±1.8°F (1.0°C) de 122 à 140°F (50 à 60°C)
41°F à 113°F (température ambiante)
32°F à 140°F
1 an