Learn More
Flacons tampons d’étalonnage du pH, Oakton™
Code produit. p-2598834 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
pH:
1.68
4.01
7
10.00
12.46
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11739679
Marque: Cole Parmer 0065401
Utilisez ces tampons du PH pour les instruments de mesure avec une résolution de 0,01. Les flacons de tampon pour étalonnage du pH Oakton™ sont normalisés en fonction des références de pH traçables par NIST pour un pH de 0,01 à 77 °F (25 °C).
  • Les solutions de tampons pH permettent à l’utilisateur de régler son système pour lire des mesures précises
  • Conserver les tampons à l’abri de la lumière directe du soleil.
Informations sur la commande
Poids à l’expédition :0,6 kg.(1-1/4 lb).
Certifications
Traçabilité NIST et certification de conformité aux normes de traçabilité NIST.
Spécification
À utiliser avec (application) Calibration
À utiliser avec (équipement) pH Meter and Electrode
pH 1.68
Forme physique Liquid
Quantité 500 mL
Type de solution pH Buffer
compliance-icons
Identifiant produit
  • pH 1.68 Buffer
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.