Learn More
Oakton™ Appareil de mesure de paillasse pH 700 et support
Code produit. 13480847 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Gamme (pH):
0 à 14
Code produit. 13480847
Marque: Oakton™ 3541912
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Compact, avec grand écran LCD double affichage
  • Format compact
  • Mesure le pH, les mV, les mV relatifs et la température
  • Compensation automatique de la température (ATC)
  • Étalonnage du pH en cinq points
  • Référence rapide de démarrage
  • L’enregistrement de données permet de stocker/mémoriser jusqu’à 100 ensembles de données
Remarque : La sonde n’est pas incluse dans ce modèle.
Spécification
Comprend Support
Précision (température) ±0,3°C
Précision (mV) ±0,2 dans 199,9 mV, ±2 au-delà de 200 mV
Précision (pH) ±0,01
Détails de la gestion des données Jusqu’à 100 ensembles de données
Measurement Modes pH
Étalonnage Automatique
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (pH) 0,01
Gamme (mV) ± 2000
Résolution (mV) 0,1 dans 199,9 mV, 1 au-delà de 200
Calibration Points 5
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
Plage de températures (impériale) 32°F à 100°F
Résolution (température) 0,1°C
Type d’affichage LCD
Backlight Option None
Points de données Up to 5
Type de fonction d’enregistrement Automatic, Manual
Garantie 3 ans
Compensation thermique Automatique
Type Benchtop pH Meter
Tension 120 V