Learn More
Oakton Papier pour enregistreur graphique Oakton™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +50°C
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Varying temperature ranges and speeds.
- Choose the paper compatible with your chart recorder and application needs.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier pour enregistreur |
| À utiliser avec (application) | Type à deux ou trois vitesses |
| À utiliser avec (équipement) | Oakton™ Hygrothermograph Chart Recorders |
| Quantité | 100/paquet |
| Plage de températures (impériale) | 14°F to 122°F |
| Plage de températures (métrique) | -10°C à +50°C |