Learn More
Aalborg™ Débitmètre massique thermique analogique pour oxygène
Code produit. 11738468
Click to view available options
Type:
Débitmètre massique
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11738468
Marque: Aalborg™ GFM47AVDL6A0/3OB40SS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour mesurer les débits de gaz de manière économique et pratique. Le débitmètre massique thermique analogique pour oxygène Aalborg™ associe une conception robuste avec une grande précision pour offrir un système de mesure du débit polyvalent et économique.
  • Structure métallique rigide
  • Écran LCD inclinable intégré
  • Système de protection des circuits
  • Peut être utilisé comme appareil portatif
  • Affichage des unités de mesure techniques ou de 0 à 100 %
  • Totalisateur TIO en option
Specifications
Type Débitmètre massique
Précision ± 1,5%
Gamme de débit De 0 à 60 LPM