Learn More
Dibromure d’o-xylylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
1,2-Bis(bromomethyl)benzene is used in the synthesis of isothioureas involved in the inhibition of human nitric oxide synthases. Also used in the synthesis of tridentate carbene ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-Bis(bromométhyl)benzène est utilisé dans la synthèse des isothiourées impliquées dans l’inhibition des synthases de l’oxyde nitrique humain. Également utilisé dans la synthèse de ligands carbènes tridentés.
Solubilité
La solubilité dans le toluène est presque transparente et l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Le 1,2-Bis(bromométhyl)benzène est utilisé dans la synthèse des isothiourées impliquées dans l’inhibition des synthases de l’oxyde nitrique humain. Également utilisé dans la synthèse de ligands carbènes tridentés.
Solubilité
La solubilité dans le toluène est presque transparente et l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | o-Xylylene dibromide |
Point de fusion | 92°C to 96°C |
Densité | 1.96 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3261 |
Beilstein | 637159 |
Poids de la formule | 263.96 |
Pourcentage de pureté | 97% |