Learn More
O-xylène, qualité spectrophotométrique, 96 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358407
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
o-Xylene is used as a solvent for paints and adhesives, and to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-47-6
Formule moléculaire C8H10
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Numéro MDL MFCD00008519
Clé InChI CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
CID PubChem 7237
ChEBI CHEBI:28063
Nom IUPAC 1,2-xylène
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Xylene
Point de fusion -25°C
Couleur Incolore
Densité 0.877g/mL
Point d’ébullition 143°C to 145°C
Quantité 4 x 1 L
Point d’éclair 32° (89°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5050
Formule linéaire (CH3)2C6H4
Numéro UN UN1307
Beilstein 1815558
Merck Index 14,10081
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté ≤96%
Qualité Spectrophotométrique