Learn More
o-Xylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Description
o-Xylene is widely used in the production of phthalic anhydride. It is also used in fuels as well as fuel additives. It can be used in the production of isophthalic acid and terephthalic acid. It is utilized in polyvinyl chloride production, alkyl resin and unsaturated polyester resins. It is also used as a solvent in paint, varnish, glue, printing ink, dyes and in rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’O-Xylène est largement utilisé dans la production d’anhydride phtalique. Il est également utilisé dans les carburants ainsi que dans les additifs de carburant. Il peut être utilisé dans la production d’acide isophtalique et d’acide téréphtalique. Il est utilisé dans la production de chlorure de polyvinyle, la résine alkyle et les résines de polyester non saturé. Il est également utilisé comme solvant dans la peinture, le vernis, la colle, l’encre d’impression, les colorants et le caoutchouc.
Solubilité
Miscible avec de l’éthanol, de la diéthyléther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides forts
L’O-Xylène est largement utilisé dans la production d’anhydride phtalique. Il est également utilisé dans les carburants ainsi que dans les additifs de carburant. Il peut être utilisé dans la production d’acide isophtalique et d’acide téréphtalique. Il est utilisé dans la production de chlorure de polyvinyle, la résine alkyle et les résines de polyester non saturé. Il est également utilisé comme solvant dans la peinture, le vernis, la colle, l’encre d’impression, les colorants et le caoutchouc.
Solubilité
Miscible avec de l’éthanol, de la diéthyléther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides forts
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | o-Xylene |
Point de fusion | -25°C |
Densité | 0.877 |
Point d’ébullition | 143°C to 145°C |
Quantité | 100 mL |
Point d’éclair | 32°C (89°F) |
Indice de réfraction | 1.505 |
Formule linéaire | (CH3)2C6H4 |
Numéro UN | UN1307 |
Beilstein | 1815558 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: o-Xylene